Learn More
- Home
- Products
- Pipettierprodukte
- Pipettenspitzen
- Pipettenspitzen für Robotersysteme
- Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm
Artikelnummer. 10181471
| Artikelnummer. | Volumen (metrisch) | Sterilität | Spitzenform | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10181471 | 10 μ l | Steril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10338890 | 20 μl | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10013660 | 20 μl | Unsteril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10623482 | 20 μl | Unsteril | Leitfähig | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | 4800 Stück |
| 10461093 | 20 μl | Steril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10000481 | 20 μl | Unsteril | Automation | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10697831 | 50 μl | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10020491 | 50 μl | Steril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10115430 | 50 μl | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10740981 | 50 μl | Unsteril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10633482 | 50 μl | Unsteril | Leitfähig | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | 4800 Stück |
| 10663242 | 50 μl | Steril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10673242 | 50 μ l | Unsteril | Automation | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10125430 | 175 μl | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10562162 | 175 μl | Steril | Leitfähig, Wide Bore | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10141571 | 175 μl | Steril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 11510145 | 175 μl | Unsteril | Leitfähig | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | 4800 Stück |
| 10439970 | 200 μl | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10561972 | 200 μl | Steril | Leitfähig, Wide Bore | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10648221 | 200 μl | Unsteril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10772563 | 200 μl | Unsteril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10102821 | 200 μl | Unsteril | Leitfähig | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | 4800 Stück |
| 10060511 | 200 μl | Steril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10759221 | 200 μl | Unsteril | Automation | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10658221 | 1000 μ l | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10702953 | 1000 μ l | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 16446939 | 1000 μ l | Unsteril | Leitfähig | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | 4800 Stück |
| 10345981 | 1000 μ l | Steril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10658411 | 1000 μ l | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10231482 | 1000 μ l | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10348980 | 1000 μ l | Unsteril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10572162 | 1000 μ l | Unsteril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10565051 | 1000 μ l | Unsteril | Leitfähig | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | 4800 Stück |
| 10306031 | 1000 μ l | Unsteril | Automatisierung | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10729601 | 1000 μ l | Unsteril | Automation | 960 Spitzen | 960 Stück |
| 10073620 | 10 μl | Steril | Leitfähig | 960 Spitzen | 960 Stück |
-
181.00 €
173.00 € / 960 Stück
Sparen 8.00 €
4% Rabatt
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28170" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zuverlässigeres und genaues Pipettieren mit den Thermo Scientific™ sterilen Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen, eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle durchlaufen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten.
- Erhältlich in der Standardausführung sowie mit Filter und/oder Flüssigkeitserkennung
- Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Vollständig leitend für eine bessere Pipettierleistung
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 μ l |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Gestellfarbe | Gray |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 und ISO 13485 |
| Reinigungsnachweise | Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung |
| Verpackung | Nachfülleinsatz, 96 Spitzen/Einsatz, 10 Einsätze/Packung |
| Menge | 960 Spitzen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tecan Systems with LiHa Head |
| Produktlinie | Tecan |
| Fit for Purpose | Steril & PCR-fähig |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.