Learn More
Hamilton™ Autosampler-Spritzen
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 26s G |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,48 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,6 mm |
| Produkttyp | Autosampler-Spritze |
| Modell | 701 |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 80 mm |
| Art der Kanülenspitze | AS |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo-Finnigan/Fisons AS800/2000 |
| Mehr anzeigen |