Learn More
SGE™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze, 5 μl
Artikelnummer. 10300381
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 bis 26 G
23 ga.
26 ga.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0,63/0,47 mm
0.47 mm
0.63/0.47 mm
0.63 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Außendurchmesser (metrisch) Kanüle unitSize
10300381 23 ga. 0.63 mm 1 Stück
10177210 26 ga. 0.47 mm 6 Stück
10380421 23 ga. 0.63 mm 6 Stück
10033672 23 bis 26 G 0,63/0,47 mm 1 Stück
10759823 23 bis 26 G 0.63/0.47 mm 6 Stück
5 options
Artikelnummer. 10300381
Marke: SGE™ 001810
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Große Temperaturbereiche
  • Erhöhte Laufruhe
  • Farbcodierte Spritzen nach Volumen
  • Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
Beschreibung Nicht gasdicht
Kanülen-Gauge 23 ga.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (metrisch) 42 mm
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 5F-AG-0.63C
Volumen (metrisch) 5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 42 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS
Anschlusstyp Befestigt