Learn More
SGE™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze, 5 μl
Artikelnummer. 10380421
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 bis 26 G
23 ga.
26 ga.
Menge:
1/Pk.
6 Packung
6/Pk.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Menge Packungsgröße
10380421 23 ga. 6/Pk. 6 Stück
10177210 26 ga. 6 Packung 6 Stück
10300381 23 ga. 1/Pk. 1 Stück
10033672 23 bis 26 G 1/Pk. 1 Stück
10759823 23 bis 26 G 6/Pk. 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10380421 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 001814
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die eingebundene Diamond Spritzentechnologie bietet eine deutlich verbesserte Haltbarkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosampler-Spritzen mit 42 mm Kegelspitze und feststehender Nadel sind speziell für den Einsatz auf Agilent Autosampler.
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Große Temperaturbereiche
  • Erhöhte Laufruhe
  • Farbcodierte Spritzen nach Volumen
  • Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
Beschreibung Nicht gasdicht
Kanülen-Gauge 23 ga.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (metrisch) 42 mm
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 5F-AG-0.63C 6/Packung
Menge 6/Pk.
Volumen (metrisch) 5 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS
Anschlusstyp Befestigt