Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosamplerspritzen für Agilent-GCs
Artikelnummer. 15258453
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
Kanülen-Gauge:
23 und 26 G.
23 g
26 g
Art der Kanülenspitze:
Konus
Seitliche Öffnung
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 15258453
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 002816
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific und Medical Autosampler-Spritzen für Agilent GCs bringen das nötige Know-how und die Erfahrung bei der Herstellung einer SGE-Spritze mit.
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Agilent Geräte
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 g
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Produkttyp Feste Nadel
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Konus