Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosamplerspritzen mit konischer Nadelspitze für Agilent GCs
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Agilent Geräte
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 g |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.11 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Produkttyp | Agilent Spritze mit austauschbarer Nadel; mit GT-Kolben |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |