Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosamplerspritzen mit konischer Nadelspitze für Agilent GCs
Artikelnummer. 15208443
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15208443
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 000610
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific and Medical Autosamplerspritzen mit konischer Nadel für Agilent GCs verfügen über das Wissen und die Erfahrung, eine SGE-Spritze herzustellen.
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Agilent Geräte
Specifications
Kanülen-Gauge 23 g
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.22 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Produkttyp NanoVolume Agilent Spritze
Volumen (metrisch) 1 μl
Art der Kanülenspitze Konus