Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler-Spritzen mit fester Nadel für Thermo Scientific GC
Artikelnummer. 15238463
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
Produkttyp:
Abnehmbare Nadel
Feste Nadel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Art der Kanülenspitze Produkttyp unitSize
15238463 10 μl Konus Feste Nadel 1 Stück
15248443 5 μl Konus Feste Nadel 1 Stück
15248463 10 μl Konus Abnehmbare Nadel 1 Stück
15278453 10 μl Kegel Feste Nadel 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15238463
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0029781
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific and Medical Autosampler Spritzen mit fester Nadel für Thermo Scientific GC sind mit dem Wissen und der Erfahrung für der Herstellung einer SGE-Spritze gefertigt.
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Beschreibung CTC/Thermo (Classic Button) Spritze
Kanülen-Gauge 26 g
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Produkttyp Feste Nadel
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Gaschromatographie