Learn More
- Home
- Products
- Spritzen für die Chromatographie
- Autosampler-Spritzen
- Trajan™ Autosamplerspritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific GCs
Trajan™ Autosamplerspritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific GCs
Artikelnummer. 13179015
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,01 in.
0,018 in.
0,02 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1,9 in.
2.2 Zoll
3.3 Zoll
Modell:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Kanülen-Gauge | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Modell | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13179015 | 23 G | 0,02 in. | 3.3 Zoll | 10F-RTC/RSH-8.5/0.63C | 1 Stück |
| 13189015 | 26 G | 0,01 in. | 2.2 Zoll | 10F-RTC/RSH-5.7/0.47C | 1 Stück |
| 13186105 | 23 G | 0,02 in. | 2.2 Zoll | 5F-RTC/RSH-5.7/0.63C | 1 Stück |
| 13199195 | 26 G | 0,01 in. | 2.2 Zoll | 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | 1 Stück |
| 13109205 | 26 G | 0,01 in. | 3.3 Zoll | 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C | 1 Stück |
| 13109215 | 23 G | 0,02 in. | 3.3 Zoll | 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | 1 Stück |
| 13106115 | 26 G | 0,01 in. | 2.2 Zoll | 5F-RTC/RSH-5.7/0.47C | 1 Stück |
| 13169015 | 23 G | 0,02 in. | 2.2 Zoll | 10F-RTC/RSH-5.7/0.63C | 1 Stück |
| 13196105 | 23 G | 0,02 in. | 3.3 Zoll | 5F-RTC/RSH-8.5/0.63C | - |
| 13129215 | 26 G | 0,01 in. | 3.3 Zoll | 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C | 1 Stück |
| 13199205 | 23 G | 0,02 in. | 2.2 Zoll | 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | 1 Stück |
| 13179195 | 23 G | 0,02 in. | 2.2 Zoll | 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | 1 Stück |
| 13189205 | 26 G | 0,01 in. | 3.3 Zoll | 25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C | 1 Stück |
| 13179205 | 26 G | 0,01 in. | 2.2 Zoll | 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | - |
| 13119215 | 26 G | 0,01 in. | 2.2 Zoll | 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | 1 Stück |
| 13189195 | 23 G | 0,02 in. | 3.3 Zoll | 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | 1 Stück |
| 13159205 | 23 G | 0,02 in. | 2.2 Zoll | 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | 1 Stück |
| 13169205 | 23 G | 0,02 in. | 3.3 Zoll | 25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | 1 Stück |
| 13199015 | 26 G | 0,01 in. | 3.3 Zoll | 10F-RTC/RSH-8.5/0.47C | 1 Stück |
| 12977506 | 26 G | 0,018 in. | 1,9 in. | 25R-C/T-GT-0.47 | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13179015
Marke: Trajan™ 002863
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
- Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
- Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
- Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
- Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
- Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,02 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 3.3 Zoll |
| Produkttyp | Autosampler-Spritze |
| Modell | 10F-RTC/RSH-8.5/0.63C |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 85 mm |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo RSH Autosampler |
| Anschlusstyp | Befestigt |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |