Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen mit fester Kanüle für Thermo Scientific GCs
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,01 in.
0,018 in.
0,02 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1,9 in.
2.2 Zoll
3.3 Zoll
Modell:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
- Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
- Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
- Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
- Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
- Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Specifications
Specifications
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,02 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2.2 Zoll |
| Produkttyp | Autosampler-Spritze |
| Modell | 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Show More |