Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen mit abnehmbarer Nadel für CTC Analytics CombiPAL und GC PAL
Artikelnummer. 13189015
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,01 in.
0,018 in.
0,02 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1,9 in.
2.2 Zoll
3.3 Zoll
Modell:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Packungsgröße:
1 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle Länge (angloamerikanisch) Kanüle Modell Packungsgröße
13189015 26 G 0,01 in. 2.2 Zoll 10F-RTC/RSH-5.7/0.47C 1 Stück
13186105 23 G 0,02 in. 2.2 Zoll 5F-RTC/RSH-5.7/0.63C 1 Stück
13199195 26 G 0,01 in. 2.2 Zoll 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C 1 Stück
13179015 23 G 0,02 in. 3.3 Zoll 10F-RTC/RSH-8.5/0.63C 1 Stück
13109205 26 G 0,01 in. 3.3 Zoll 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C 1 Stück
13109215 23 G 0,02 in. 3.3 Zoll 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C 1 Stück
13106115 26 G 0,01 in. 2.2 Zoll 5F-RTC/RSH-5.7/0.47C 1 Stück
13169015 23 G 0,02 in. 2.2 Zoll 10F-RTC/RSH-5.7/0.63C 1 Stück
13196105 23 G 0,02 in. 3.3 Zoll 5F-RTC/RSH-8.5/0.63C -
13129215 26 G 0,01 in. 3.3 Zoll 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C 1 Stück
13199205 23 G 0,02 in. 2.2 Zoll 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C 1 Stück
13179195 23 G 0,02 in. 2.2 Zoll 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C 1 Stück
13189205 26 G 0,01 in. 3.3 Zoll 25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C 1 Stück
13179205 26 G 0,01 in. 2.2 Zoll 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C -
13119215 26 G 0,01 in. 2.2 Zoll 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C 1 Stück
13189195 23 G 0,02 in. 3.3 Zoll 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C 1 Stück
13159205 23 G 0,02 in. 2.2 Zoll 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C 1 Stück
13169205 23 G 0,02 in. 3.3 Zoll 25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C 1 Stück
13199015 26 G 0,01 in. 3.3 Zoll 10F-RTC/RSH-8.5/0.47C 1 Stück
12977506 26 G 0,018 in. 1,9 in. 25R-C/T-GT-0.47 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 13189015 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 002865
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
  • Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
  • Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
  • Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
  • Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
  • Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.2 Zoll
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo RSH Autosampler
Anschlusstyp Befestigt