Learn More
- Home
- Products
- Spritzen für die Chromatographie
- Autosampler-Spritzen
- Trajan™ Autosampler-Spritzen mit abnehmbarer Nadel für CTC Analytics CombiPAL und GC PAL
Trajan™ Autosampler-Spritzen mit abnehmbarer Nadel für CTC Analytics CombiPAL und GC PAL
Artikelnummer. 13199205
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,01 in.
0,018 in.
0,02 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1,9 in.
2.2 Zoll
3.3 Zoll
Modell:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Packungsgröße:
1 Stück
20 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kanülen-Gauge | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Modell | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13199205 | 23 G | 0,02 in. | 2.2 Zoll | 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | 1 Stück |
| 13189015 | 26 G | 0,01 in. | 2.2 Zoll | 10F-RTC/RSH-5.7/0.47C | 1 Stück |
| 13186105 | 23 G | 0,02 in. | 2.2 Zoll | 5F-RTC/RSH-5.7/0.63C | 1 Stück |
| 13199195 | 26 G | 0,01 in. | 2.2 Zoll | 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | 1 Stück |
| 13179015 | 23 G | 0,02 in. | 3.3 Zoll | 10F-RTC/RSH-8.5/0.63C | 1 Stück |
| 13109205 | 26 G | 0,01 in. | 3.3 Zoll | 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C | 1 Stück |
| 13109215 | 23 G | 0,02 in. | 3.3 Zoll | 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | 1 Stück |
| 13106115 | 26 G | 0,01 in. | 2.2 Zoll | 5F-RTC/RSH-5.7/0.47C | 1 Stück |
| 13169015 | 23 G | 0,02 in. | 2.2 Zoll | 10F-RTC/RSH-5.7/0.63C | 1 Stück |
| 13196105 | 23 G | 0,02 in. | 3.3 Zoll | 5F-RTC/RSH-8.5/0.63C | - |
| 13129215 | 26 G | 0,01 in. | 3.3 Zoll | 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C | 1 Stück |
| 13179195 | 23 G | 0,02 in. | 2.2 Zoll | 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | 1 Stück |
| 13189205 | 26 G | 0,01 in. | 3.3 Zoll | 25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C | 1 Stück |
| 13179205 | 26 G | 0,01 in. | 2.2 Zoll | 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | - |
| 13119215 | 26 G | 0,01 in. | 2.2 Zoll | 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | 1 Stück |
| 13189195 | 23 G | 0,02 in. | 3.3 Zoll | 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | 1 Stück |
| 13159205 | 23 G | 0,02 in. | 2.2 Zoll | 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | 1 Stück |
| 13169205 | 23 G | 0,02 in. | 3.3 Zoll | 25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | 1 Stück |
| 13199015 | 26 G | 0,01 in. | 3.3 Zoll | 10F-RTC/RSH-8.5/0.47C | 1 Stück |
| 12977506 | 26 G | 0,018 in. | 1,9 in. | 25R-C/T-GT-0.47 | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
13199205
Lieferant
Trajan™
Lieferanten-Nr.
004862
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 19-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
- Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
- Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
- Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
- Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
- Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,02 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2.2 Zoll |
| Produkttyp | Autosampler-Spritze |
| Modell | 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo RSH Autosampler |
| Anschlusstyp | Befestigt |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |