Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel für Thermo Scientific GCs
Artikelnummer. 13119205
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,024 in.
0.18 Zoll
0.24 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
2.24 Zoll
3.34 Zoll
Modell:
0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-5.7/0.47C
10R-RTC/RSH-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
5R-RTC/RSH-5.7/0.47C
5R-RTC/RSH-5.7/0.63C
5R-RTC/RSH-8.5/0.47C
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Kanülen-Gauge Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle Länge (angloamerikanisch) Kanüle Modell unitSize
13119205 23 G 0.24 Zoll 2.24 Zoll 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C 1 Stück
13169195 23 G 0,024 in. 2.24 Zoll 1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C 1 Stück
13159015 26 G 0.18 Zoll 3.34 Zoll 5R-RTC/RSH-8.5/0.47C 1 Stück
13159195 23 G 0,024 in. 2.24 Zoll 0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C 1 Stück
13126115 23 G 0,024 in. 2.24 Zoll 5R-RTC/RSH-5.7/0.63C 1 Stück
13149205 26 G 0.18 Zoll 3.34 Zoll 10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C 1 Stück
13149015 26 G 0.18 Zoll 2.24 Zoll 5R-RTC/RSH-5.7/0.47C 1 Stück
13129205 23 G 0.24 Zoll 3.34 Zoll 10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C 1 Stück
13129025 26 G 0.18 Zoll 2.24 Zoll 10R-RTC/RSH-5.7/0.47C 1 Stück
13109025 23 G 0.24 Zoll 2.24 Zoll 10R-RTC/RSH-5.7/0.63C 1 Stück
13139205 26 G 0.18 Zoll 2.24 Zoll 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C 1 Stück
11 options
Product Code. 13119205
Brand: Trajan™ 002872
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
  • Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
  • Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
  • Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
  • Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
  • Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Specifications
Kanülen-Gauge 23 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.24 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.24 Zoll
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo GC, CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) Autosampler
Anschlusstyp Abnehmbar