Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel für Thermo Scientific GCs
Artikelnummer. 13159195
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,024 in.
0.18 Zoll
0.24 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
2.24 Zoll
3.34 Zoll
Modell:
0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-5.7/0.47C
10R-RTC/RSH-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
5R-RTC/RSH-5.7/0.47C
5R-RTC/RSH-5.7/0.63C
5R-RTC/RSH-8.5/0.47C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13159195
Marke: Trajan™ 000480
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
  • Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
  • Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
  • Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
  • Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
  • Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,024 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.24 Zoll
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
Menge Je
Volumen (metrisch) 0,5 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo GC, CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) Autosampler
Anschlusstyp Abnehmbar