Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel für Thermo Scientific GCs
Beschreibung
- Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
- Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
- Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
- Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
- Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
- Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,024 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2.24 Zoll |
| Produkttyp | Autosampler-Spritze |
| Modell | 1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 1 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Mehr anzeigen |