Learn More
Kinesis™ Autosamplerfläschchen, bernsteinfarben
Artikelnummer. 13008442
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
13008442 Bernsteinfarben 1000 Stück
1 options
Artikelnummer. 13008442
Marke: Kinesis™ CRV1202LA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erstes braunes Fläschchen der Hydrolyseklasse mit einer breiten Öffnung, einem Etikett und Fülllinien.
  • Bernsteinfarbenes Glas
  • Erste hydrolytische Klasse
  • Weite Öffnung
  • Etikett
  • Fülllinien
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Hals 11 mm
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Volumen (metrisch) 2 mL
Enthält Etikett, Fülllinien
Basisausführung Flachboden
Höhe (metrisch) 32 mm