missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AUTS2 Antibody (CL7067) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-76529R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AUTS2 Monoclonal antibody specifically detects AUTS2 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| AUTS2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| autism susceptibility candidate 2, autism susceptibility gene 2 protein, autism-related protein 1, KIAA0442FBRSL2, MGC13140 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q8WXX7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL7067 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 26053 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur