Learn More
Invitrogen™ Avdoralimab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
Antigen Avdoralimab
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283452
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559097
100 μg
500.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30283473
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559098
1 mg
1262.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Avdoralimab is a biosimilar that targets C5AR1. CD88, also known as C5aR1, is a C5a Anaphylatoxin Receptor that mediates the effects of one of the most potent chemotactic agents known. C5AR1 has been implicated in asthma, and its expression has been reported in myeloid blood cells, brain, liver, lung, spleen, heart, kidney, and intestinal tract. CD88 is the receptor for the chemotactic and inflammatory peptide anaphylatoxin C5a. Functionally, CD88 stimulates chemotaxis, granule enzyme release and superoxide anion production. CD88 is also a component of the classical pathway of the complement cascade; it may be involved with tissue injury associated with ischemia or sepsis and it may be a component of the membrane attack complex. Diseases associated with CD88 include Mannose-Binding Lectin Deficiency and Systemic Lupus Erythematosus.
Spezifikation
Spezifikation
Avdoralimab
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
IPH-5401; NN-8210; NNC-0215-0384
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A