Learn More
AVE 0991, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16482897 50 mg 50 Milligramm
16466936 100 mg -
16466828 10 mg 10 Milligramm
16409377 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16482897 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15778
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AVE 0991 is a nonpeptide and orally active angiotensin-(1-7) receptor agonist with an IC50 of 21 nM.
AVE 0991 is a nonpeptide and orally active angiotensin-(1-7) receptor agonist with an IC50 of 21 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AVE 0991
CAS 304462-19-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H32N4O5S2
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 41.67 mg/mL (71.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(C2=CC=C(CN3C(C=O)=C(OC)N=C3C4=CC=CC=C4)C=C2)C=C(CC(C)C)S1)(NC(NCC)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 580.72
Formelmasse 580.72
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation