Learn More
AVE 0991 sodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492897 50 mg 50 Milligramm
16476936 100 mg -
16476828 10 mg 10 Milligramm
16419377 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16492897 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15778A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AVE 0991 sodium salt is a nonpeptide and orally active Ang-(1-7) receptor Mas agonist. AVE 0991 competes for high-affinity binding of [125I]-Ang-(1-7) to bovine aortic endothelial cell membranes with IC50 of 21 nM.
AVE 0991 sodium salt is a nonpeptide and orally active Ang-(1-7) receptor Mas agonist. AVE 0991 competes for high-affinity binding of [125I]-Ang-(1-7) to bovine aortic endothelial cell membranes with IC50 of 21 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AVE 0991 sodium salt
CAS 306288-04-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H31N4NaO5S2
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 55 mg/mL (91.26 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (82.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(C2=CC=C(CN3C(C=O)=C(OC)N=C3C4=CC=CC=C4)C=C2)C=C(CC(C)C)S1)([N-]C(NCC)=O)=O.[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 602.7
Formelmasse 602.7
Reinheit (%) 98.28%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation