missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AVE 0991 sodium salt, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476936
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16476936 100 mg -
16492897 50 mg 50 Milligramm
16476828 10 mg 10 Milligramm
16419377 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16476936 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15778A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress AVE 0991 sodium salt is a nonpeptide and orally active Ang-(1-7) receptor Mas agonist. AVE 0991 competes for high-affinity binding of [125I]-Ang-(1-7) to bovine aortic endothelial cell membranes with IC50 of 21 nM.

AVE 0991 sodium salt is a nonpeptide and orally active Ang-(1-7) receptor Mas agonist. AVE 0991 competes for high-affinity binding of [125I]-Ang-(1-7) to bovine aortic endothelial cell membranes with IC50 of 21 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material AVE 0991 sodium salt
CAS 306288-04-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H31N4NaO5S2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 55 mg/mL (91.26 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (82.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(C2=CC=C(CN3C(C=O)=C(OC)N=C3C4=CC=CC=C4)C=C2)C=C(CC(C)C)S1)([N-]C(NCC)=O)=O.[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 602.7
Formelmasse 602.7
Reinheit (%) 98.28%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.