Learn More
MedChemExpress Avelumab
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PD-1/PD-L1 |
| Menge | 1 mg |
| Zielspezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttyp | Inhibitory Antibodies |
| Versandbedingung | Room temperature |
| CAS | 1537032-82-8 |