Learn More
IBA Lifesciences Avidin
Artikelnummer. 12893186 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12893186 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12893186 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 20204050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.00 €
    383.44 € / 50 Milligramm
    Sparen 74.56 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Avidin kann Biotin und biotinylierte Proteine effizient blockieren.
Avidin ist ein tetramerisches Biotin-Bindungsprotein (KD ∼1 x 10-14), das aus Eiweiß extrahiert wird. Es verhindert, dass Biotin und biotinylierte Proteine an Strep-Tactin™ oder Strep-Tactin™XT binden, während die Bindung von Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II nicht beeinflusst wird.
Biotin und/oder biotinylierte Proteine können möglicherweise das Bindungsvermögen von Strep-Tactin™ und Strep-Tactin™XT verringern und sind in Zelllysaten und Zellkulturmedien, insbesondere aus Säugetier- oder Insektenzellen, vorhanden. Wenn daher Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II Fusionsproteine aus biotinhaltigen Extrakten oder Medien über Strep-Tactin™ oder Strep-Tactin™XT-Affinitätschromatographie gereinigt werden sollen, muss Biotin vor dem Aufbringen auf das Harz durch Zugabe von Avidin maskiert werden.
Spezifikation
Menge 50 mg
Nur für Forschungszwecke.