Learn More
AW Standard Super-Cel™ NF Kieselgur, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aw Standard Super-Cel™ Nf |
| Menge | 1 kg |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |