missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AWZ1066S, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481087
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16481087 50 mg
16474828 10 mg
16467577 5 mg
16425626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16481087 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY114415

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress AWZ1066S is a highly specific anti-Wolbachia drug candidate for a short-course treatment of filariasis, with an EC50 of 2.5 nM in cell assay.

AWZ1066S is a highly specific anti-Wolbachia drug candidate for a short-course treatment of filariasis, with an EC50 of 2.5 nM in cell assay.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material AWZ1066S
Physikalische Form Solid
CAS 2239272-16-1
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H19F3N6O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (309.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](COCC1)N1C2=NC3=C(C=CC=N3)C(NCC4=CC=CN=C4C(F)(F)F)=N2
Molekulargewicht (g/mol) 404.39
Formelmasse 404.39
Reinheit (%) 98.64%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.