Learn More
Carbolite™ AX 60 Trockenschränke
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
28 L
57 l
66 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 250 °C maximale Betriebstemperatur
- Kammervolumen 30 oder 60 l
- Ausgestattet mit dem digitalen PID-Temperaturregler R38
- Lüfterkonvektion für schnelle Erwärmung und ausgezeichnete Homogenität
- Chemikalienbeständige Edelstahlverkleidung
- Zwei verstellbare, vernickelte Drahteinlegeböden
- Tür mit Hebelverriegelung und luftdichter Silikondichtung
- Entspricht der Sicherheitsnorm BS EN 61010-2-010:2003
- Verfügbare Optionen (zum Zeitpunkt der Bestellung angeben)
- Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
- Digitaler Prozess-Timer zum Ausschalten des Ofens
- Zusätzliche Einlegeböden und Laufschienen
- Tür abschließbar
- Niederspannungs-Optionen für die Verwendung unter 220 V
- Ersatzteilekit für die regelmäßige Wartung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BS EN 61010-2-010:2003 |
| Kapazität (metrisch) | 57 l |
| Temperatur (metrisch) | 30 bis 300 °C |
| Typ | Trockenofen |
| Display | Digital |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die weniger komplexe Konstruktion macht einen Ofen mit natürlicher Konvektion zu einer wirtschaftlichen Option für viele Anwendungen. |
| Isolierung | Isolierung mit geringer thermischer Masse |
| Material | Edelstahl |
| Max. Einschublast | 10/30 kg |
| Modell | Artikel-Nr. 60 |
| Mehr anzeigen |