Learn More
Zeiss™ Axiolab 5 Standmikroskop mit LED-Epifluoreszenz
Descripción
- Axiolab 5 ist für die routinemäßige Mikroskopiearbeit in Labors geeignet.Das kompakte und ergonomische Design spart Platz und erleichtert die Handhabung.
- Kombinieren Sie es mit der AxioCam 208 Color für die SMART-Mikroskopie.Fokussieren Sie einfach Ihre Probe und drücken Sie eine einzige Taste, um scharfe Bilder in Echtfarben zu erhalten.
- Das digitale Bild sieht aus, als ob Sie es durch die Okulare sehen, und alle Details und feinen Farbunterschieden sind deutlich sichtbar.Außerdem fügt Axiolab 5 automatisch die richtigen Skalierungsinformationen zu Ihren Bildern hinzu.
- Das Mikroskopobjektgehäuse ist pulverbeschichtetes, langlebiges Metall, wärmebehandelt und beständig gegen Standardreagenzien für Färbungen, organische Lösungsmittel zur Reinigung von Objektiven und Desinfektionsmittel.
- Alle optischen Teile, einschließlich Objektive, Okulare, Linsen und Prismen, haben eine antireflektierende und antimykotische Beschichtung.
- Mögliche Kontrastmethoden sind Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast und einfache Durchlicht-Polarisation.Upgrades von Hellfeld auf andere kontrastierende Techniken für Durchlicht sind verfügbar.Mit Axiolab 5 FL ist außerdem Fluoreszenz erhältlich.
- Das Mikroskop wird mit einem manuell drehbaren Objektivrevolver mit 5 codierten Positionen geliefert, die für das Lesen der Objektivposition für die Funktion des Lichtintensitätsmanagers und für Skalierungsinformationen geeignet ist
- LED- (10 W LED bietet eine erwartete Lebensdauer von >60.000 Stunden) oder Halogen-Beleuchtung
- Das Mikroskop verfügt über eine Eco-Modus-Funktion, die die Lebensdauer der Beleuchtung verlängert, Energie spart und auch Umweltbelange berücksichtigt.Wenn das Mikroskop aktiv ist, wechselt es automatisch in den Standby-Modus, nachdem es 15 Minuten lang im Leerlauf war.
- Das Mikroskop bietet aktives Lichtmanagement mit einer einstellbaren Lichtintensität.Der Lichtmanager eignet sich für alle Arten von Objektiven.Die Lichtintensität wird pro Objektiv gespeichert und bietet bei allen Vergrößerungen eine gleichmäßige Helligkeit, wodurch eine manuelle Einstellungder Lichtintensität beim Objektivwechsel vermieden wird.
- Das Mikroskopgehäuse ist mit zwei integrierten, ergonomisch positionierten “Druckknöpfen” in der Nähe des Fokusantriebs auf beiden Seiten des Mikroskopgehäuses ausgestattet, um Handbewegungen zu minimieren und links- sowie rechthändige Benutzer optimal zu unterstützen.Mit der “Schnappschusstaste” können Sie Bilder und Videos direkt vom Stativ aufnehmen (mit AxioCam 208/202 im unabhängigen Modus und mit Labscope; mit jeder Axiocam mit ZEN)
- Das Mikroskop verfügt über eine mechanische, racklose Bühne mit eloxierter Oberfläche für den Betrieb mit der rechten Hand (optional mit der linken Hand).Der Tischgriff verfügt über eine Verlängerung von 15 mm und ein einstellbares Drehmoment für eine ergonomische Arbeitsposition, die Ermüdung reduziert.Ein Doppelprobenhalter für Einhandbedienung mit Federhebel links ist im Lieferumfang enthalten.
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | 3-Kanal-Fluoreszenz – Blau, Grün und Rot |
| Objektivausführung | N-Achroplan 5x,10x, 40x und 100x Öl |
| Enthält | LED-Epifluoreszenz |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?