Learn More
Bollé Safety AXIS Sicherheitsbrille mit Rahmen und Sichtscheibe aus Polycarbonat
Artikelnummer. 10094400
Click to view available options
Linsenfärbung:
Contrast
Durchsichtig
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10094400
Marke: Bollé Safety AXPSI
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die von Sportbrillen inspirierte Bollé Safety; AXIS Schutzbrille mit Rahmen und Gläsern aus Polycarbonat gewährleistet eine beträchtlich verringerte Augenbelastung.
  • Oberer Schutz
  • Schwenkbare Bügel
  • Rutschfeste TIPGRIP-Bügel
  • Rutschfeste verstellbare Brücke
  • Antistatisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Europäische Norm
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Sicherheitsbrille; Achse
Anzahl pro Packung Je 1
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat