Learn More
Thermo Scientific Chemicals Axitinib
Artikelnummer. 16554394 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16554394 250 mg 250 Milligramm
16544394 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554394 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463802500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 319460-85-0 | C22H18N4OS | 386.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 319460-85-0
Summenformel C22H18N4OS
Molekulargewicht (g/mol) 386.47
InChI-Schlüssel RITAVMQDGBJQJZ-FMIVXFBMSA-N
IUPAC-Name N-Methyl-2-({3-[(1E)-2-(Pyridin-2-yl)ethenyl]-1H-Indazol-6-yl}sulfanyl)Benzamid
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1SC1=CC=C2C(NN=C2\C=C\C2=CC=CC=N2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Axitinib
Schmelzpunkt 226.0°C to 228.0°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol, dimethylsulfoxide
Formelmasse 386.47
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Axitinib
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-({ 3-[(E)-2-pyridin-2-ylvinyl]-1H-indazol-6-yl} thio)benzamide