Learn More
Axitinib, Mikromol
Beschreibung
Axitinib, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Axitinib |
| CAS | 319460-85-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Axitinib |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C22 H18 N4 O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+ |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)n[nH]c3c2 |
| IUPAC-Name | N-Methyl-2-[[3-[(E)-2-pyridin-2-ylethenyl]-1H-indazol-6-yl]sulfanyl]benzamid |
| Mehr anzeigen |