Learn More
Invitrogen™ Mouse Axl ELISA Kit
Artikelnummer. 15445183
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15445183
Marke: Invitrogen™ EMAXL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Mouse Axl ELISA quantitates Ms Axl in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Axl. Principle of the method The Mouse Axl solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
AXL (auch Tyrosin-Protein-Kinase-Rezeptor UFO genannt) ist ein Zelloberflächenrezeptor. Der AXL-Rezeptor wandelt Signale aus der extrazellulären Matrix in das Zytoplasma um, indem er Wachstumsfaktoren wie das Vitamin K-abhängige Proteinwachstums-arrestspezifische Gen 6 (GAS6) bindet. Er ist an der Stimulation der Zellvermehrung beteiligt. Dieser Rezeptor kann auch die Zellaggregation durch homophile Bindung vermitteln. AXL ist ein wesentlicher epithelialer bis meschymaler übergangsinduzierter Regulator der Brustkrebsmetastasierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q00993
Assay-Bereich 1.0 bis 250 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 1 pg/mL
Kalibrierbereich 1 bis 250 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL- 4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 26362
Gensymbol AI323647, Ark, Tyro7, Ufo
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entzündungen
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym AI323647, Ark, Tyro7, Ufo
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min