Learn More
Axygen™ 10 μL Mikrovolumen-Filterspitzen
Artikelnummer. 13188043 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
Packungsgröße:
4800 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
13188043 0,5 bis 10 μl 4800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13188043 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. TXLF10LRS
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Axygen Universalspitzen sind für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanal-Pipetten konzipiert und mit den Pipetten der meisten gängigen Marken kompatibel. Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei. Sie sind erhältlich in Maxymum Recovery , abgegrenzt, unsteril, steril, nicht gefiltert und andere Merkmale für spezielle Anwendungen.
  • Spitze mit geringer Retention
  • Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen.
  • Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogen
  • Mikrovolumen
  • Die Maxymum Recovery-Technik sorgt für extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Spitze mit geringer Retention
Volumen (metrisch) 0,5 bis 10 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Klar
Zertifizierung/Konformität USP 3127
Reinigungsnachweise DNAse-/RNAse-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit
Format Racks
Spitzenform Extra lang, Geringe Retention
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman T2
Material Polypropylen