Learn More
Axygen™ 10 μl-Mikrovolumen-Filterspitzen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 bis 10 μl
Packungsgröße:
960 Stück
Beschreibung
- Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen.
- Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Mikrovolumen
- Die Maxymum Recovery-Technik sorgt für extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
Bestellinformation
- Großpackung ohne Filter: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton, Großpackung mit Filter: 1000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
- Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
- Stapelgestelle: 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel,10, Stapel/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0.5 bis 10 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zertifizierung/Konformität | USP 3127 |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Mikrovolumen |
| Verpackung | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packungen/Karton |
| Mehr anzeigen |