missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ 10 μl-Mikrovolumen-Filterspitzen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 bis 10 μl
Packungsgröße:
480 Stück
Beschreibung
- Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen.
- Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Mikrovolumen
- Die Maxymum Recovery-Technik sorgt für extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0.5 bis 10 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zertifizierung/Konformität | USP 3127 |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Micropoint |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur