Learn More
Axygen™ 10 μl-Mikrovolumen-Filterspitzen
Artikelnummer. 11324255 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 bis 10 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11324255
Marke: Axygen™ T300L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Axygen Universalspitzen sind für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet und mit den beliebtesten Pipettenmarken kompatibel. Diese Polypropylenspitzen sind nicht-pyrogen und als frei von RNase-/DNase zertifiziert. Sie sind in Maxymum Recovery, abgeschrägt, nicht steril, steril, ungefiltert und mit anderen Funktionen für spezialisierte Anwendungen erhältlich.
  • Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen.
  • Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogen
  • Mikrovolumen
  • Die Maxymum Recovery-Technik sorgt für extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.5 bis 10 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Zertifizierung/Konformität USP 3127
Reinigungsnachweise DNAse-/RNAse-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit
Spitzenform MAXYMum Recovery
Verpackung 1.000 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10
Material Polypropylen