Learn More
Axygen™ Axygen™ 20 μl-Ultramikro-Spitzen
Artikelnummer. 12146880 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
20000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. Sterilität Format unitSize
12146880 Unsteril Großpackung 1000 Stück
12541368 Unsteril Großpackung 20000 Stück
12726619 Steril Racks -
12677215 Steril Racks 960 Stück
12716619 Unsteril Racks -
12629535 Unsteril Racks 960 Stück
6 options
Artikelnummer. 12146880
Marke: Axygen™ undefined
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparent und RNase-/DNase-frei
  • Spitzenvolumen: 0.5 bis 10 μL
  • Spitzenfarbe: Durchsichtig
  • Auch mit Maxymum Recovery erhältlich
Bestellinformation
  • Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton
  • Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 20 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Transparent
Reinigungsnachweise DNAse-/RNAse-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit
Format Großpackung
Spitzenform Micropoint
Verpackung 1.000 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2, Eppendorf
Material Polypropylen