Beschreibung
- Spitzenvolumen: 0.5 bis 10 μL
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Auch mit Maxymum Recovery erhältlich
Bestellinformation
- Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton
- Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 20 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Transparent |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit |
| Format | Großpackung |
| Spitzenform | Micropoint |
| Verpackung | 1.000 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2, Eppendorf |
| Material | Polypropylen |