Learn More
Axygen™ 10-Well-Kamm, für 7 cm-Gelbox
Artikelnummer. 15503167 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Dicke (metrisch):
1 mm
1.5 mm
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. Dicke (metrisch) unitSize
15503167 1 mm 1 Einheit
15513167 1.5 mm 1 Einheit
2 options
Artikelnummer. 15503167
Marke: Axygen™ HGB7101
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Zubehör für den Einsatz mit der horizontalen Gelbox in 7 cm
  • Kämme: 1 x 10-Well, 1 mm Dicke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Gelbox, 7 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 1 mm