Learn More
Axygen™ Axygen™ 12-Streifen-PCR-Röhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10802481 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Streifen mit 12 dünnwandigen PCR-Röhrchen
Streifen mit 12 dünnwandigen PCR-Röhrchen mit flachem Deckel
Packungsgröße:
80 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 10802481
Marke: Axygen™ PCR0212FCPC
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus 99.9 % reinem Polypropylen
Die Streifen können bei 4000 x g zentrifugiert werden.
  • Ultradünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
  • Röhrchen mit 0.2 ml Kapazität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Farbe Durchsichtig
Volumen (metrisch) 0.2 ml
Menge 80er-Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler für Anwendungen mit Wärmeübertragung
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Max. Kraft 4000 × g
Verschlusstyp Flach
Format Streifen
Produkttyp Streifen mit 12 dünnwandigen PCR-Röhrchen mit flachem Deckel