Learn More
Axygen™ Axygen™ 12-Streifen-PCR-Röhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12507947 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Streifen mit 12 dünnwandigen PCR-Röhrchen
Streifen mit 12 dünnwandigen PCR-Röhrchen mit flachem Deckel
Packungsgröße:
80 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 12507947
Marke: Axygen™ PCR0212C
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aus 99.9 % reinem Polypropylen
Die Streifen können bei 4000 x g zentrifugiert werden.
  • Ultradünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
  • Röhrchen mit 0.2 ml Kapazität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Farbe Durchsichtig
Volumen (metrisch) 0.2 ml
Menge 800
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler für Anwendungen mit Wärmeübertragung
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Max. Kraft 4000 × g
Format Streifen
Produkttyp Streifen mit 12 dünnwandigen PCR-Röhrchen