Learn More
Axygen™ 12-Streifen-PCR-Röhrchen
Artikelnummer. 12517947 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Dünnwandiges PCR-Röhrchen mit 12 Streifen und flachem Deckel
Nur für dünnwandige 12-Streifen-PCR-Röhrchen
Packungsgröße:
80 Stück
800 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
12517947 Dünnwandiges PCR-Röhrchen mit 12 Streifen und flachem Deckel 80 Stück
10802481 Dünnwandiges PCR-Röhrchen mit 12 Streifen und flachem Deckel 800 Stück
12706849 Nur für dünnwandige 12-Streifen-PCR-Röhrchen -
12507947 Nur für dünnwandige 12-Streifen-PCR-Röhrchen 80 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12517947 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. PCR0212FCPC
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus 99,9 % reinem Polypropylen-Neuware.
Axygen™ Die 0,2 ml dünnwandigen 12-Streifen-PCR-Röhrchen sind in verschiedenen Farben erhältlich und für eine Vielzahl von Thermocyclern geeignet. Die ultradünne und gleichmäßige Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung, und die gleichmäßige Einsteckkappe sorgt zur Vermeidung von Verdampfung für eine enge Passform.
  • RNase-/DNase-frei
  • Pyrogenfrei
  • Nicht steril
  • Aus 99,9 % reinem Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0.2 ml
Menge 80er-Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Max. Kraft 4000 × g
Verschlusstyp Flache Kappe
Format Streifen
Produkttyp Dünnwandiges PCR-Röhrchen mit 12 Streifen und flachem Deckel