Learn More
Descrizione
Die Streifen können bei 4000 x g zentrifugiert werden.
- Ultradünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
- Röhrchen mit 0.2 ml Kapazität
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
| Farbe | Durchsichtig |
| Volumen (metrisch) | 0.2 ml |
| Menge | 80er-Packung |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler für Anwendungen mit Wärmeübertragung |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| Max. Kraft | 4000 × g |
| Verschlusstyp | Flach |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?