Learn More
Axygen™ Axygen™ 12-Well-Kamm, für die 7 cm-Gelbox
Artikelnummer. 15543167 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
1 mm
1.5 mm
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15543167
Marke: Axygen™ HGB712MC15
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für den Einsatz mit der horizontalen Gelbox in 7 cm
  • Kämme: 1 x 12 Mehrkanal-kompatibles Well, 1 mm dick
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Gelbox, 7 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0.05 in.
Dicke (metrisch) 1.5 mm