Learn More
Axygen™ Axygen™ 165 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12505577 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Enthält:
Ohne Etikett an der Unterseite
mit Etikett unten
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 12505577
Marke: Axygen™ VTF165RLABS
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Transparentes Polypropylen
  • Mit aerosolbeständigen Filtern
  • Maxymum Recovery™ für verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Nicht-pyrogen
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 165 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Clear
Zertifizierung/Konformität ANSI
Reinigungsnachweise DNAse-/RNAse-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Format Racks
Spitzenform Automatisierung, Rund
Verpackung SLAS-Gestell
Menge 50 Boxen/Karton
Enthält mit Etikett unten
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT
Material Polyethylen