Learn More
Axygen™ Axygen™ 20 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Steril oder unsteril erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 20 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Klar |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen |
| Eigenschaften | Ohne Etikett an der Unterseite |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung, Runden |
| Mehr anzeigen |