Learn More
Axygen™ 200 μl-Universalpipettenspitzen, abgeschrägt, Referenz, Maxymum Recovery
Artikelnummer. 12571368 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Bulk
Racks
Packungsgröße:
20000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 12571368
Marke: Axygen™ TR222CL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Maxymum Recovery ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
  • Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
  • Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
  • Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
  • Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
Bestellinformation
In Großpackungen, Gestellen oder gestapelten Gestellen lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA und PCR-Inhibitoren
Format Bulk
Spitzenform Abgeschrägt, Maxymum Recovery, Geringe Retention, Universal
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Ja
Material Polypropylen
Graduierungen 10, 50, 100 μl