Description
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
- Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
- Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
- Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
- Auch lieferbar mit Maxymum Recovery, ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
Order Info
In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich.
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200μ L |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Gelb |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | T-200-Y |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 13485-konform, BSE/TSE-konform, Nicht-Pyrogen, USP Klasse VI getestet, Human-DNA-frei, DNase/RNase-frei, Qualitätskontrolltest |
| Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
| Format | Großpackung |
| Spitzenform | Abgeschrägt, Universal |
| Show More |