Learn More
Axygen™ Axygen™ 200 μl-Universal-Pipettenspitzen: 200 μl, abgeschrägt
Artikelnummer. 12687215 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbe:
Durchsichtig
Gelb
klar
Format:
Aufklappbares Gestell
Bulk
Gestell
Großpackung
Rack, 5x 96
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 12687215
Marke: Axygen™ T200CRS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
  • Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
  • Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
  • Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
  • Auch lieferbar mit Maxymum Recovery, ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
Bestellinformation
In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Sterilität Steril
Farbe Durchsichtig
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Format Aufklappbares Gestell
Spitzenform Abgeschrägt, Universal
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Ja
Material Polypropylen