Learn More
Axygen™ Axygen™ 200μL Universal Pipette Tips: 200μL, Wide Bore
Artikelnummer. 12635495 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
20000 Stück
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 12635495
Marke: Axygen™ T205WBCRS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Maxymum Recovery ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
  • Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
  • Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
  • Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
  • Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
Bestellinformation
In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Sterilität Steril
Farbe Durchsichtig
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Format Racks
Spitzenform Genomisch/mit weiter Öffnung, Universal
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen