Learn More
Axygen™ Axygen™ 200 μl-Universal-Pipettenspitzen, 200 μl, abgeschrägt, Referenz
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Farbe:
Durchsichtig
Gelb
klar
Format:
Bulk
Gestell
Großpackung
Nachfüllpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
20000 Stück
4800 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
- Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
- Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
- Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
- Auch lieferbar mit Maxymum Recovery, ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
Bestellinformation
In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA und PCR-Inhibitoren |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Abgeschrägt, Universal |
| Verpackung | Aufklappbares Gestell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Mehr anzeigen |